Documenti fondamentali
154466
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxystyrene
technical grade, contains 1% hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
1,2-Dimethoxy-4-vinylbenzene, 3,4-Dimethoxystyrol, 4-Ethenyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Vinylveratrole
Scegli un formato
5 G
CHF 162.00
10 G
CHF 276.00
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 162.00
10 G
CHF 276.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 162.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Stato
liquid
contiene
1% hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
P. ebollizione
120-125 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(C=C)cc1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-4-8-5-6-9(11-2)10(7-8)12-3/h4-7H,1H2,2-3H3
NJXYTXADXSRFTJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Characteristic Scent from the Tahitian Liverwort, Cyathodium foetidissimum.: The study discusses the unique scent compounds identified in the Tahitian liverwort, with a mention of 3,4-Dimethoxystyrene as a component. The research highlights the significance of such compounds in the field of biochemistry and their potential applications in various biochemical processes (Sakurai et al., 2018).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Simrone K Gill et al.
Acta biomaterialia, 63, 326-335 (2017-09-12)
Nature provides many interesting examples of adhesive strategies. Of particular note, the protein glue secreted by marine mussels delivers high adhesion in wet and dynamic environments owing to existence of catechol moieties. As such, this study focuses on denture fixatives