Documenti
W349100
Sigma-Aldrich
2-Ethylfenchol
≥97%, FCC, FG
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.30
Numero FEMA:
3491
Beilstein:
3044187
Numero CE:
N° CoE:
10208
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.095
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
Saggio
≥97%
Attività ottica
[α]20/D −12°, c = 1.5 in ethanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. eboll.
105 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
earthy
Stringa SMILE
CCC1(O)C(C)(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2
InChI
1S/C12H22O/c1-5-12(13)10(2,3)9-6-7-11(12,4)8-9/h9,13H,5-8H2,1-4H3/t9-,11+,12?/m1/s1
KIPCKEJKGCXRGA-BVAQLPTGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Ethylfenchol is a tertiary alcohol that produces an earthy odor similar to geosmin.
Azioni biochim/fisiol
Taste at 10 ppm
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Tertiary alcohols with earthy odor.
Napolitano E, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 44(9), 2806-2809 (1996)
Synthesis of new earthy odorants.
Finato B, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(5), 857-859 (1992)
Odor similarities in structurally related odorants.
Polak E, et al.
Chemical Senses, 3(4), 369-380 (1978)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 57-57 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)