Documenti fondamentali
W348630
Sigma-Aldrich
Ethyl trans-2-butenoate
natural, ≥97%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl crotonate
Scegli un formato
W348630-SAMPLE-K
CHF 54.60
500 G
CHF 202.00
1 KG
CHF 347.00
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W348630-SAMPLE-K
CHF 54.60
500 G
CHF 202.00
1 KG
CHF 347.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCOOC2H5
Numero CAS:
Numero FEMA:
3486
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.248
NACRES:
NA.21
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Kosher
natural
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.425
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
caramel; pungent; rum; sweet
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mengya Wang et al.
Applied microbiology and biotechnology, 102(19), 8511-8524 (2018-08-09)
Persisters represent a small bacterial population that is dormant and that survives under antibiotic treatment without experiencing genetic adaptation. Persisters are also considered one of the major reasons for recalcitrant chronic bacterial infections. Although several mechanisms of persister formation have