Documenti
W359602
Sigma-Aldrich
3,4-xilenolo
≥98%, FG
Sinonimo/i:
3,4-dimetilfenolo, 4-idrossi-o-xilene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.16
Numero FEMA:
3596
Beilstein:
1099267
Numero CE:
N° CoE:
11262
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
4.048
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥98%
P. eboll.
227 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
burnt
Stringa SMILE
Cc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-6-3-4-8(9)5-7(6)2/h3-5,9H,1-2H3
YCOXTKKNXUZSKD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Epossidazione aromatica verde con un catalizzatore di porfirina di ferro per la funzionalizzazione one-pot di xilene, chinolina e acridina rinnovabili. Questo studio esplora l'epossidazione verde di composti aromatici utilizzando un catalizzatore a base di ferroporfirina, dimostrando un'efficace funzionalizzazione one-pot di derivati rinnovabili dello xilene, tra cui il 3,4-xilenolo (Corrêa et al., 2023).
  • Un recettore di odori altamente espresso dalla zanzara della febbre gialla, AaegOR11, risponde al (+)- e (-)-fenchone e a un repellente fenolico. Questa ricerca identifica un recettore di odori nelle zanzare che risponde a vari composti, tra cui il 3,4-dimetilfenolo, che potrebbe avere implicazioni per lo sviluppo di nuovi repellenti (Lu et al., 2022).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
M Bartilson et al.
Molecular & general genetics : MGG, 220(2), 294-300 (1990-01-01)
The gene organization of the phenol catabolic pathway of Pseudomonas CF600 has been investigated. This strain can grow on phenol and some methylated phenols by virtue of an inducible phenol hydroxylase and metacleavage pathway enzymes. The genes coding for these
A P Hart et al.
Journal of forensic sciences, 42(4), 693-696 (1997-07-01)
Phenol (carbolic acid) is widely used as a disinfectant as well as in the chemical industry as an intermediate in the synthesis of a variety of chemicals. Phenol is also the major metabolite of benzene which is used in many
Maria Concetta Tomei et al.
Environmental science and pollution research international, 15(3), 188-195 (2008-05-28)
In this study, attention was focused on substituted phenols because of their widespread presence in industrial effluents originating from many different sources: they are major constituents of wastewater from coal conversion processes, coke ovens, petroleum refineries and petrochemical industries, resin
A Dasgupta et al.
Journal of forensic sciences, 42(4), 697-700 (1997-07-01)
Benzyl alcohol is commonly used as an antibacterial agent in a variety of pharmaceutical formulations. Several fatalities in neonates have been linked to benzyl alcohol poisoning. Most methods for measuring benzyl alcohol concentrations in serum utilize direct extraction followed by
H Pavel et al.
Journal of bacteriology, 176(24), 7550-7557 (1994-12-01)
The pVI150 catabolic plasmid of Pseudomonas sp. strain CF600 carries the dmp system, which comprises the divergently transcribed dmpR gene and the dmp operon coding for the catabolic enzymes required for growth on (methyl)phenols. The constitutively expressed DmpR transcriptional activator