Documenti fondamentali
W348406
Sigma-Aldrich
1,2-Ethanedithiol
≥98%
Sinonimo/i:
1,2-Dimercaptoethane, Dithioglycol, Ethylene mercaptan
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.20
Numero FEMA:
3484
Beilstein:
505946
Numero CE:
N° CoE:
11467
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.066
Grado
Kosher
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
4.8 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.558 (lit.)
P. eboll.
144-146 °C (lit.)
Punto di fusione
−41 °C (lit.)
Densità
1.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
SCCS
InChI
1S/C2H6S2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
VYMPLPIFKRHAAC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
DTT crystalline powder, =97% (Ellman′s reagent), Mr 154.3
Roche
DTT-RO
DTT
Cândida F Pereira et al.
PloS one, 6(2), e17016-e17016 (2011-02-25)
Due to its small size and versatility, the biarsenical-tetracysteine system is an attractive way to label viral proteins for live cell imaging. This study describes the genetic labeling of the human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) structural proteins (matrix, capsid