Documenti fondamentali
W369020
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl lactate
greener alternative
natural, ≥97%, FG
Sinonimo/i:
(Z)-3-hexen-1-yl lactate, Lactic acid cis-3-hexenyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero FEMA:
3690
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.545
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Mentha spicata L.
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
natural
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.444
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
71 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densità
0.975 g/mL at 25 °C
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
green; leafy; melon; fruity; sweet
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5,8,10H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
NNLLMULULOBXBY-PLNGDYQASA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is Biobased and thus aligns with "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks".
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)