Documenti fondamentali
W320102
Sigma-Aldrich
Methyl propyl disulfide
≥95%, FG
Sinonimo/i:
1-methyldisulfanylpropane, 2,3-dithiahexane, Methyl dithiopropane
Scegli un formato
W320102-SAMPLE-K
CHF 60.20
25 G
CHF 123.00
100 G
CHF 162.00
1 KG
CHF 991.00
CHF 60.20
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W320102-SAMPLE-K
CHF 60.20
25 G
CHF 123.00
100 G
CHF 162.00
1 KG
CHF 991.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2SSCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.25
Numero FEMA:
3201
Numero CE:
N° CoE:
585
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.019
NACRES:
NA.21
Organolettico:
alliaceous; sulfurous
Grado:
FG
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
CHF 60.20
Spedizione prevista il27 marzo 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
69-71 °C/43 mmHg (lit.)
Densità
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
alliaceous; sulfurous
Stringa SMILE
CCCSSC
InChI
1S/C4H10S2/c1-3-4-6-5-2/h3-4H2,1-2H3
PUCHCUYBORIUSM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Evaluation of the Perceptual Interaction among Sulfur Compounds in Mango by Feller′s Additive Model, Odor Activity Value, and Vector Model.: This study explores the perceptual interactions of sulfur compounds including methyl propyl disulfide in mango, providing insights into flavor enhancement and perception in food chemistry (Xiao et al., 2019).
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Restituto Tocmo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 62(23), 5296-5304 (2014-05-21)
There is a growing account of the health benefits of H2S as an endogenous cell-signaling molecule. H2S from organic polysulfides, in particular, is increasingly gaining attention for their beneficial effects to cardiovascular health. Here, we studied shallot as a potential
Bofan Yu et al.
Journal of chromatography. A, 1356, 221-229 (2014-07-07)
For the expanded application area, fast trace analysis of certain high boiling point (i.e., 150-250 °C) volatile organic compounds (HVOCs) in water, a large volume-direct aqueous injection-gas chromatography (LV-DAI-GC) method was optimized for the following parameters: packed sorbent for sample