Documenti fondamentali
W303704
Sigma-Aldrich
Styrax
FG
Sinonimo/i:
Gum storax, Styrax
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
3037
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Liquidambar spp.
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Origine
Honduras origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.59 (lit.)
Densità
1.192 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
balsamic
Azioni biochim/fisiol
Taste at 15 ppm
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 104-104 (2003)