Documenti fondamentali
W324300
Sigma-Aldrich
(E)-β-Damascone
≥95%, sum of isomers, FG
Sinonimo/i:
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-one
Scegli un formato
W324300-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 621.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W324300-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 621.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H20O
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.30
Numero FEMA:
3243
Beilstein:
2046078
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
07.224
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Composizione
contains IFRA restricted β-Damascone
Densità
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
Damascone, cis-β-damascone
Organolettico
leather; woody; minty; floral; fruity; sweet
Stringa SMILE
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
β-Damascone belongs to a family of fragrant products called rose ketones. Despite having a low concentration, beta-Damascone contributes to the rose aroma. It is an important fragrance chemical that is used in perfumery [1].
Applicazioni
β-Damascone is:
  • Used as a precursor to synthesize β-Damascenone, its main contribution to the floral aromas of many wine varieties, as well as in the perfume and flavoring industries [2].
  • One of the key volatile compounds contributing to the floral aroma of green tea [3].
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
β-Ionone 96%
Sigma-Aldrich
I12603
β-Ionone
β-Ionone predominantly trans, ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W259500
β-Ionone
Etilacetato ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W241407
Etilacetato
Revelation of volatile contributions in green teas with different aroma types by GC-MS and GC-IMS
Liu N, et al.
Food Research International, 112845-112845 (2023)
New Straightforward Synthesis of ??Damascenone and ??Damascone Derivatives from ??Ionone via Retro???ionol
Campagnole M, and Delmond B
Synthetic Communications, 37(7), 1077-1090 (2007)
Synthesis of d6-deuterated analogues of aroma molecules-?-damascenone, ?-damascone and safranal
Mosaferi S, et al.
Results in Chemistry, 4, 100264-100264 (2022)