Documenti
W275204
Sigma-Aldrich
Methyl valerate
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Methyl pentanoate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.16
Numero FEMA:
2752
Beilstein:
1741905
Numero CE:
N° CoE:
588
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.182
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. eboll.
128 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fruity; sweet
Stringa SMILE
CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-6(7)8-2/h3-5H2,1-2H3
HNBDRPTVWVGKBR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methyl valerate is a volatile flavor compound found in acerola fruit, strawberry and pineapple.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
84.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
29 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Flavor quality of cultivated strawberries: the role of the sulfur compounds
Dirinck PJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(2), 316-321 (1981)
Volatile constituents of pineapple (Ananas comosus [L.] Merr.)
Takeoka G, et al.
ACS Symp. Ser., 388, 223?237-223?237 (1989)
Volatile flavor constituents of acerola (Malpighia emarginata DC.) fruit.
Pino JA & Marbot R.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(12), 5880-5882 (2001)