W259525
β-Ionone
natural, ≥95%, FG
Sinonimo/i:
4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.52 (lit.)
P. eboll.
126-128 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
berry; floral; woody; sweet
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+
PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2