Documenti fondamentali
W254304
Sigma-Aldrich
2,3-eptanedione
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Acetil valeril
Scegli un formato
W254304-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 60.90
1 KG
CHF 923.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W254304-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 60.90
1 KG
CHF 923.00
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3COCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.17
Numero FEMA:
2543
Numero CE:
N° CoE:
2044
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
7.064
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. ebollizione
64 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
butter; cheese; oily
Stringa SMILE
CCCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-4-5-7(9)6(2)8/h3-5H2,1-2H3
FJPGAMCQJNLTJC-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Edyta Budzyńska et al.
Talanta, 209, 120594-120594 (2020-01-02)
Electronic cigarettes (e-cigarettes) are continuously increasing in popularity due to being considered healthier compared with traditional cigarettes. Based on the European directive 2014/40/EU [1] the German legislation restricts the usage of potential harmful substances in these tobacco related products [2,3].
Jan Hintzpeter et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(1), 263-273 (2014-11-08)
The purpose of this study was to investigate the origin and function of the aldo-keto reductase (AKR) superfamily as enzymes involved in the detoxification of xenobiotics. We used the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 as a model organism and sequence