W252409
Glucose pentaacetate
≥99%
Sinonimo/i:
α-D(+)-Glucose pentaacetate, 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-glucopyranose
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Saggio
≥99%
Attività ottica
[α]20/D +98°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
109-111 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C16H22O11/c1-7(17)22-6-12-13(23-8(2)18)14(24-9(3)19)15(25-10(4)20)16(27-12)26-11(5)21/h12-16H,6H2,1-5H3/t12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
LPTITAGPBXDDGR-LJIZCISZSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3