W270318
Methyl 2-furoate
≥98%, FG
Sinonimo/i:
Methyl furan-2-carboxylate, Methyl pyromucate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.487 (lit.)
P. eboll.
181 °C (lit.)
Densità
1.179 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
berry; mushroom; fruity; sweet; tobacco
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C6H6O3/c1-8-6(7)5-3-2-4-9-5/h2-4H,1H3
HDJLSECJEQSPKW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup