Documenti fondamentali
W245402
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-phenylglycidate
mixture of cis and trans, 92%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H12O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero FEMA:
2454
Numero CE:
N° CoE:
11844
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
16.018
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
92%
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. ebollizione
96 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
berry; floral; strawberry; sweet
Stringa SMILE
CCOC(=O)C1OC1c2ccccc2
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-13-11(12)10-9(14-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3
GOMAKLPNAAZVCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
C Tilch et al.
Mutation research, 138(1), 1-8 (1984-10-01)
EPG and an in vitro digest of EPG by pepsin and pancreatin simulating mammalian digestion have been examined for genotoxicity in 4 mutagenicity tests employing different genetic endpoints. In the Salmonella reverse mutation assay, EPG showed only slight mutagenic activity
Congfa Li et al.
Biotechnology letters, 25(24), 2113-2116 (2004-02-19)
A Pseudomonas sp. was isolated with enantioselective epoxide hydrolase activity to ethyl 3-phenylglycidate. Cells grown on sucrose and suspended in 10% (v/v) dimethyl formamide as co-solvent produced (2R,3S) ethyl 3-phenylglycidate with 95% ee and 26% yield in 12 h from