Documenti fondamentali
W243108
Sigma-Aldrich
Ethyl cyclohexanepropionate
≥99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
Numero FEMA:
2431
Numero CE:
N° CoE:
2095
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.488
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. ebollizione
91-94 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
CCOC(=O)CCC1CCCCC1
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h10H,2-9H2,1H3
NRVPMFHPHGBQLP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)