154180
4-Methoxyphenethyl alcohol
99%
Sinonimo/i:
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
334-336 °C (lit.)
Punto di fusione
26-28 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
COc1ccc(CCO)cc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
AUWDOZOUJWEPBA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?