Documenti fondamentali
302767
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Methyl-2-pyrrolidinemethanol
96%
Sinonimo/i:
N-Methyl-L-prolinol, (S)-2-Hydroxymethyl-1-methylpyrrolidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.17
Beilstein:
79851
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
96%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]19/D −49.5°, c = 5 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. ebollizione
67-69 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1CCC[C@H]1CO
InChI
1S/C6H13NO/c1-7-4-2-3-6(7)5-8/h6,8H,2-5H2,1H3/t6-/m0/s1
VCOJPHPOVDIRJK-LURJTMIESA-N
Applicazioni
Precursor to phosphine ligands for catalytic asymmetric Grignard cross-coupling reactions.[1]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
63 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Dan Loewenthal et al.
Archives of toxicology, 94(11), 3751-3757 (2020-07-29)
We present a simple method for chiral separation and analysis of organophosphorus nerve agents and apply it to monitor the enantioselective blood elimination kinetics of sarin in-vitro. The method is implemented in standard reverse phase LC-MS operating conditions, relieving the
The Journal of Organic Chemistry, 48, 2195-2195 (1983)
Articoli
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.