Documenti fondamentali
W439400
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethyloxazole
99%, FG
Sinonimo/i:
Trimethyloxazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.14
Numero FEMA:
4394
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
13.169
NACRES:
NA.21
Organolettico:
green; nutty; sweet
Grado:
FG
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
133-134 °C/760 mmHg (lit.)
Densità
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; nutty; sweet
Stringa SMILE
Cc1nc(C)c(C)o1
InChI
1S/C6H9NO/c1-4-5(2)8-6(3)7-4/h1-3H3
ZRLDBDZSLLGDOX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,4,5-Trimethyloxazole is an important heterocyclic flavor compound that generally occurs in coffee and cocoa.[1] It is reported to be present in meat and roasted peanuts due to its formation by the reaction between 2,3-butanedione and alanine or cysteine due to Strecker′s degradation.[2]
Applicazioni
Possible applications: Chocolate, Dutch cocoa, coffee, various savory meaty flavors, malt and toasted bread.[3]
Azioni biochim/fisiol
Odor at 1.0%: Slight pyridine-like, roasted vegetative, toasted Dutched cocoa background with a slight nutty nuance.
Taste at 1ppm: Sweet roasted cocoa, coffee, chocolate, slightly seared savory beef, proteinous with green vegetative nuances.[3]
Altre note
Natural occurrence: Heated beef, cocoa, cooked pork, French fries, autolyzed yeast, cooked egg and fried chicken.[3]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Oxazoles and oxazolines in foods.
Maga JA.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 26(5), 1049-1050 (1978)
Formation of oxazolines and oxazoles in Strecker degradation of DL-alanine and L-cysteine with 2, 3-butanedione.
Ho CT & Hartman GJ.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 30(4), 793-794 (1982)
Gerard Mosciano
Perfumer & Flavorist, 34 (1), 58-59 (2009)