Documenti fondamentali
W238902
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-5-heptenal
stabilized, FCC, FG
Sinonimo/i:
Melonal
Scegli un formato
W238902-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 82.60
1 KG
CHF 371.00
CHF 60.20
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W238902-SAMPLE-K
CHF 60.20
100 G
CHF 82.60
1 KG
CHF 371.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.22
Numero FEMA:
2389
Numero CE:
N° CoE:
2006
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.074
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Descrizione
may contain a suitable antioxidant
Saggio
85%
contiene
α-tocopherol as stabilizer (synthetic)
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. ebollizione
116-124 °C/100 mmHg (lit.)
Densità
0.851 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
cucumber; green; melon; sweet; watermelon
Stringa SMILE
CC(CC\C=C(\C)C)C=O
InChI
1S/C9H16O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,7,9H,4,6H2,1-3H3
YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Food volatile compounds facilitating HII mesophase formation: solubilization and stability.: This 2011 study explores the role of food volatile compounds, including 2,6-dimethyl-5-heptenal, in facilitating the formation and stability of HII mesophase, a structure relevant in food chemistry and material science (Amar-Zrihen et al., 2011).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
I F Gaunt et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 21(5), 543-549 (1983-10-01)
Groups of 15 male and 15 female rats were fed for at least 90 days on diets that provided 2,6-dimethylhept-5-en-1-al (DMH) at average intakes of 0 (control), 9, 37 and 150 mg/kg body weight/day. Steps were taken to limit loss
Natali Amar-Zrihen et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 59(10), 5554-5564 (2011-04-19)
Four lipophilic food volatile molecules of different chemical characteristics, phenylacetaldehyde, 2,6-dimethyl-5-heptenal, linalool, and trans-4-decenal, were solubilized into binary mixtures of monoolein/water, facilitating the formation of reverse hexagonal (H(II)) mesophases at room temperature without the need of solvents or triglycerides. Some