Documenti
M48805
Sigma-Aldrich
6-Methyl-5-hepten-2-one
99%
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-hepten-6-one, 2-Oxo-6-methylhept-5-ene, 6-Methyl-5-hepten-2-ketone
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.20
Beilstein:
1741705
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. eboll.
73 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
0.858 g/mL at 20 °C
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup