Documenti
436038
Sigma-Aldrich
Iron(III) phosphate tetrahydrate
Sinonimo/i:
Ferric phosphate tetrahydrate
About This Item
Formula condensata:
FePO4 · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.88
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97-103% (with sodium thiosulphate, titration)
Forma fisica
powder
Composizione
Fe, 24%
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Fe.H3O4P.4H2O/c;1-5(2,3)4;;;;/h;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;/p-3
RTOYJIFECJCKIK-UHFFFAOYSA-K
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.