Documenti fondamentali
W230901
Sigma-Aldrich
Citronellol
≥95%, FCC, FG
Sinonimo/i:
3,7-dimethyl-6-octenol, Elenol
Scegli un formato
W230901-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 82.40
4 KG
CHF 205.00
9 KG
CHF 343.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W230901-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 82.40
4 KG
CHF 205.00
9 KG
CHF 343.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero FEMA:
2309
Numero CE:
N° CoE:
59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.011
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Tensione di vapore
~0.02 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
225 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
waxy; floral; rose
Stringa SMILE
CC(CCO)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Citronellol is a volatile monoterpenic primary alcohol mainly found in the essential oil of plants such as Pelargonium graveolens[1], Cymbopogon winterianus[2] and Rosa damascena.[3] It is also one of the glycosidically bound aroma compounds in ginger.[4]
Applicazioni
  • A comprehensive assessment of the cholinergic-supporting and cognitive-enhancing effects of Rosa damascena Mill. (Damask rose) essential oil on scopolamine-induced amnestic rats.: The research highlights citronellol′s role in enhancing cognitive function and supporting cholinergic systems, indicating its potential use in developing treatments for cognitive disorders (Teralı et al., 2024).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Antimicrobial activity and chemical composition of some essential oils
Ando?an BC, et al.
Archives of Pharmacal Research, 25(6), 860-864 (2002)
Glycosidically bound aroma compounds in ginger (Zingiber officinale Roscoe).
Wu P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 38(7), 1553-1555 (1990)
Phythochemical screening and anticonvulsant activity of Cymbopogon winterianus Jowitt (Poaceae) leaf essential oil in rodents
Quintans-Junior LJ, et al.
Phytomedicine, 15(8), 619-624 (2008)
Antibacterial effect of some essential oils administered alone or in combination with Norfloxacin
Rosato A, et al.
Phytomedicine, 14(11), 727-732 (2007)
Michiko Katsukawa et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 75(5), 1010-1012 (2011-05-21)
We evaluated the effects of rose oil on the peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR) and cyclooxygenase-2 (COX-2). Citronellol and geraniol, the major components of rose oil, activated PPARα and γ, and suppressed LPS-induced COX-2 expression in cell culture assays, although the