Documenti fondamentali
W236101
Sigma-Aldrich
δ-Decalactone
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
δ-Decanolactone
Scegli un formato
W236101-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 157.00
5 KG
CHF 498.00
10 KG
CHF 832.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W236101-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 157.00
5 KG
CHF 498.00
10 KG
CHF 832.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.25
Numero FEMA:
2361
Beilstein:
117520
Numero CE:
N° CoE:
621
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
10.007
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.458 (lit.)
P. ebollizione
117-120 °C/0.02 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−27 °C (lit.)
Densità
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
coconut; creamy; fatty; milk; peach; sweet
Stringa SMILE
CCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-6-9-7-5-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
GHBSPIPJMLAMEP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Descrizione generale
δ-Decalactone is the main flavor compound found in nonfat dry milk[1], evaporated and dried whole milk.[2] It is also reported to be responsible for the coconut-like off-flavor in fat-containing dairy products.[3]
Altre note
Natural occurrence: Sherry, white wine, mango, cassava, loganberry and fresh plum.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 21, 51-51 (2002)
Aroma-active components of nonfat dry milk
Karagul-Yuceer Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(6), 2948-2953 (2001)
Gas Chromatographic Analysis of Flavor in Processed Milks1, 2.
Patton S.
The Journal of Dairy Research, 44(2), 207-214 (1961)
The Coconut-Like Flavor Defect of Milk Fat. II. Demonstration of ?-Decalactone in Dried Cream, Dry Whole Milk, and Evaporated Milk1.
Keeney PG & Patton S.
The Journal of Dairy Research, 39(8), 1114-1119 (1956)
Pascal Fuchsmann et al.
Journal of chromatography. A, 1601, 60-70 (2019-06-11)
Headspace in-tube extraction (HS-ITEX) and solid phase microextraction (HS-SPME) sampling, followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), are widely used to analyze volatile compounds in various food matrices. While the extraction efficiency of volatile compounds from foodstuffs is crucial for obtaining
Questions
  1. Ciao, che taglio ha la confezione sample-k? Grazie
    1 answer
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however some more expensive compounds may contain smaller amounts.