Documenti
W231200
Sigma-Aldrich
Citronellyl butyrate
natural (US), ≥85%, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.36
Numero FEMA:
2312
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.049
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥85%
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. eboll.
245 °C (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; fruity; citrus; floral; sweet
Stringa SMILE
CCCC(=O)OCCC(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,13H,5-7,9-11H2,1-4H3
XQPZQXTWYZAXAK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Material may darken over time.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup