Documenti fondamentali
W231304
Sigma-Aldrich
Citronellyl isobutyrate
≥92%, FCC
Scegli un formato
W231304-SAMPLE-K
CHF 52.50
1 KG
CHF 148.00
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W231304-SAMPLE-K
CHF 52.50
1 KG
CHF 148.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.36
Numero FEMA:
2313
Numero CE:
N° CoE:
296
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.421
NACRES:
NA.21
CHF 52.50
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥92%
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
253 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
citrus; fruity; tropical; sweet
Stringa SMILE
CC(CCOC(=O)C(C)C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-11(2)7-6-8-13(5)9-10-16-14(15)12(3)4/h7,12-13H,6,8-10H2,1-5H3
ZGPPERKMXSGYRK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)