Documenti fondamentali
W225299
Sigma-Aldrich
β-Caryophyllene
greener alternative
natural, ≥80%, FG
Sinonimo/i:
(−)-trans-Caryophyllene, trans-(1R,9S)-8-Methylene-4,11,11-trimethylbicyclo[7.2.0]undec-4-ene
Scegli un formato
W225299-SAMPLE-K
CHF 54.60
1 KG
CHF 109.00
9 KG
CHF 491.00
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W225299-SAMPLE-K
CHF 54.60
1 KG
CHF 109.00
9 KG
CHF 491.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.35
Numero FEMA:
2252
Beilstein:
2044564
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
1.007
NACRES:
NA.21
CHF 54.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
botanical
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥80%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.5 (lit.)
P. ebollizione
129-130 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
β-caryophyllene (ox.)
Categoria alternativa più verde
Organolettico
woody; spicy
Stringa SMILE
C\C1=C/CCC(=C)[C@H]2CC(C)(C)[C@@H]2CC1
InChI
1S/C15H24/c1-11-6-5-7-12(2)13-10-15(3,4)14(13)9-8-11/h6,13-14H,2,5,7-10H2,1,3-4H3/b11-6+/t13-,14-/m1/s1
NPNUFJAVOOONJE-GFUGXAQUSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. How large is sample K size?
    1 answer
    1. The SAMPLE-K quantities vary from product to product and lot to lot. There is no established quantity assigned. These are typically gram quantities intended for use in formulation evaluation, however, some more expensive compounds may contain smaller amounts.