W509647
(−)-Caryophyllene oxide
95%
Sinonimo/i:
β-Caryophyllene epoxide, (−)-Epoxycaryophyllene, (−)-Epoxydihydrocaryophyllene, (1R,4R,6R,10S)-9-Methylene-4,12,12-trimethyl-5-oxatricyclo[8.2.0.04,6]dodecane, trans-Caryophyllene oxide
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Fragrance grade
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D −70°, c = 2 in chloroform
Punto di fusione
62-63 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
β-caryophyllene (ox.)
Organolettico
woody
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]3([H])CC(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]1(C)O2
InChI
1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
Applicazioni
- Synergistic Antinociceptive Effect of β-Caryophyllene Oxide in Combination with Paracetamol, and the Corresponding Gastroprotective Activity.: This study reveals that β-Caryophyllene oxide enhances the pain-relieving effects of paracetamol while providing gastroprotective benefits, suggesting its potential in pain management therapies (Espinosa-Juárez et al., 2024).
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?