Documenti fondamentali
W222011
Sigma-Aldrich
Isobutirraldeide
greener alternative
natural, 96%, FG
Sinonimo/i:
2-metilpropanale, 2-metilpropionaldeide
Scegli un formato
W222011-SAMPLE-K
CHF 62.60
100 G
CHF 169.00
1 KG
CHF 1’100.00
CHF 62.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W222011-SAMPLE-K
CHF 62.60
100 G
CHF 169.00
1 KG
CHF 1’100.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Numero FEMA:
2220
Beilstein:
605330
Numero CE:
N° CoE:
92c
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.004
NACRES:
NA.21
CHF 62.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
66 mmHg ( 4.4 °C)
Saggio
96%
Temp. autoaccensione
384 °F
Limite di esplosione
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Indice di rifrazione
n20/D 1.374 (lit.)
P. ebollizione
63 °C (lit.)
Punto di fusione
−65 °C (lit.)
Solubilità
60 g/L at 25 °C
Densità
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
cocoa; pungent; brown
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Applicazioni
  • Efficient total synthesis of pulchellalactam, a CD45 protein tyrosine phosphatase inhibitor.: Discusses a synthetic route involving isobutyraldehyde for developing inhibitors that have potential applications in biochemistry and medical research (Li WR et al., 2002).
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-11.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-24 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Hyunwoo Kim et al.
Organic letters, 11(1), 157-160 (2008-12-10)
Addition of isobutyraldehyde to 1,2-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2-diaminoethane (mother diamine) cleanly gives a stable, fused imidazolidine-dihydro-1,3-oxazine ring complex. However, vigorous heating of the fused ring complex gives the diaza-Cope rearrangement product with excellent yield and stereoselectivity. A variety of alkyl aldehydes have been
Bettina M Pause et al.
Psychophysiology, 40(2), 209-225 (2003-06-25)
The aim of the present study was to investigate the similarities and differences in the olfactory and visual processing of emotional stimuli in healthy subjects and in patients with major depressive disorder (MDD). Twenty-five inpatients were investigated after admission to
Shota Atsumi et al.
Nature biotechnology, 27(12), 1177-1180 (2009-11-17)
Global climate change has stimulated efforts to reduce CO(2) emissions. One approach to addressing this problem is to recycle CO(2) directly into fuels or chemicals using photosynthesis. Here we genetically engineered Synechococcus elongatus PCC7942 to produce isobutyraldehyde and isobutanol directly
S Bahmanyar et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(9), 2475-2479 (2003-02-27)
Quantum mechanical calculations were employed to predict the ratio of four stereoisomeric products expected from two complex reactions involving the aldol reactions of cyclohexanone with benzaldehyde or with isobutyraldehyde catalyzed by (S)-proline. Experimental tests of these predictions provide an assessment
Rudy Coquet et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 9(45), 6040-6046 (2007-11-16)
The formation and catalytic behavior of active structures in a SiO(2)-supported unsaturated Ru complex catalyst for alkene epoxidation were studied by means of hybrid density functional theory (DFT) calculations. An energy-gaining route for the catalyst activation was found to allow