Documenti
8.07500
Sigma-Aldrich
n-Amyl alcohol
for synthesis
Sinonimo/i:
n-Amyl alcohol, 1-Pentanol, Pentyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-752-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.04 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
300 °C (DIN 51794)
Potenza
3670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2306 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.6 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 22 g/L)
P. eboll.
138 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-78 °C
Temp. transizione
flash point 47 °C
Solubilità
22 g/L
Densità
0.815 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • A Compact and Smooth CH₃NH₃PbI₃ Film: Investigation of Solvent Sorts and Concentrations of CH₃NH₃I towards Highly Efficient Perovskite Solar Cells.: This article investigates the role of various solvents, including n-amyl alcohol, in producing highly efficient perovskite solar cells, contributing to advancements in solar energy technology (Chen et al., 2018).
  • A novel mechanism for red emission carbon dots: hydrogen bond dominated molecular states emission.: The study identifies the use of n-amyl alcohol in synthesizing red-emission carbon dots, elucidating a new mechanism dominated by hydrogen bonding and its potential applications in bioimaging and optoelectronics (Zhang et al., 2017).
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.815
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8