W213713
Alcool benzilico
natural, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
Benzenmetanolo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Saggio
≥98%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
817 °F
Durata
5 yr
Composizione
contains IFRA restricted benzyl alcohol
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. eboll.
203-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−16-−13 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
benzyl alcohol
Categoria alternativa più verde
Organolettico
fruity; floral; balsamic; sweet
Stringa SMILE
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Ni-Co hexacyanoferrate hollow nanoprism with CN vacancy for electrocatalytic benzyl alcohol oxidation.: This study explores the catalytic potential of benzyl alcohol in electrochemical oxidation processes using novel nanoprism catalysts. The research highlights the efficient conversion of benzyl alcohol to benzaldehyde, providing insights into sustainable chemical synthesis and energy conversion technologies (Lv et al., 2024).
- Combining anodic alcohol oxidative coupling for C-C bond formation with cathodic ammonia production.: This research utilizes benzyl alcohol in a dual electrocatalytic system that not only enhances C-C bond formation but also contributes to environmentally friendly ammonia production, showcasing the compound′s versatility in green chemistry applications (Xu et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - DIN 51758