TMT00442
6-Amino-1-phenylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O=C(N1)N(C2=CC=CC=C2)C(N)=CC1=O
InChI
1S/C10H9N3O2/c11-8-6-9(14)12-10(15)13(8)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,11H2,(H,12,14,15)
OSEUDSKXNZLSRV-UHFFFAOYSA-N