Documenti
154288
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
83-86 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC1=CC(=O)OC(C)=C1
InChI
1S/C7H8O3/c1-5-3-6(9-2)4-7(8)10-5/h3-4H,1-2H3
MTZAUZNQAMNFME-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Methoxy-6-methyl-2H-pyran-2-one was used as a model compound to study the assignment of ring proton resonances in 4-methoxy-6-nonyl-2H-pyran-2-one.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Pyrones. VI. The total synthesis of phacidin.
Canadian Journal of Chemistry, 58(20), 2158-2160 (1980)