H43415
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
98%
Sinonimo/i:
3,5-Dihydroxysorbic acid δ-lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
188-190 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC(O)=CC(=O)O1
InChI
1S/C6H6O3/c1-4-2-5(7)3-6(8)9-4/h2-3,7H,1H3
NSYSSMYQPLSPOD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3