TEM-3752
HPM100 Leica adaptor for High Pressure Freezing with CryoCapsule
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
Prodotti consigliati
Descrizione generale
Adaptor that loads CryoCapsule, and allow High Pressure Freezing Using HPM100 machine for correlative light and electron microscopy (CLEM). For step-by-step usage please see: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128010754000124
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)