Documenti fondamentali
711225
Sigma-Aldrich
2′,3′-Dihydroxy-4′-methoxyacetophenone hydrate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O4 · xH2O
Peso molecolare:
182.17 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
125-130 °C
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
O.COc1ccc(C(C)=O)c(O)c1O
InChI
1S/C9H10O4.H2O/c1-5(10)6-3-4-7(13-2)9(12)8(6)11;/h3-4,11-12H,1-2H3;1H2
LLNNBEWBUXDRMW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)