426016
4,4,4-Trifluoro-1-(2-furyl)-1,3-butanedione
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.528 (lit.)
P. eboll.
203 °C (lit.)
Punto di fusione
19-21 °C (lit.)
Densità
1.391 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)7(13)4-5(12)6-2-1-3-14-6/h1-3H,4H2
OWLPCALGCHDBCN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As capping ligand in the synthesis of [Eu(tfa)3]2bpm complexes (bpm=2,2′-bipyrimidine).
- As reagent in the multistep synthesis of [13CD2]benzylamine.
- As reagent in the synthesis of 3-trifluoromethyl-2-arylcarbonylquinoxaline 1,4-di-N-oxide derivatives by reacting with corresponding benzofurazan oxides.
- In the efficient syntheses of perfluoroalkyl substituted azoles.
- Synthesis of 2-arylcarbonyl-3-trifluoromethylquinoxaline 1,4-di-N-oxide derivatives.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter