212881
Europium(III) chloride hexahydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Europium chloride hexahydrate, Europium trichloride hexahydrate, Europium(3+) chloride hexahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
crystals and lumps
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: europium
Impurezze
≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Densità
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Eu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Eu.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
AWDWVTKHJOZOBQ-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.