Documenti fondamentali
T12807
Sigma-Aldrich
2(3)-(Tetrahydrofurfuryloxy)tetrahydropyran
98%
Sinonimo/i:
‘T-Solvent’
Scegli un formato
100 G
CHF 278.00
CHF 278.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 278.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.25
Beilstein:
109779
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 278.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CCC(OC1)OCC2CCCO2.C3COCC(C3)OCC4CCCO4
InChI
1S/2C10H18O3/c1-3-9(7-11-5-1)13-8-10-4-2-6-12-10;1-2-6-12-10(5-1)13-8-9-4-3-7-11-9/h2*9-10H,1-8H2
OMNURHQDSBSXKB-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)