Documenti
408336
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol phenyl ether acrylate
contains 75-125 ppm hydroquinone as inhibitor, 0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor
Sinonimo/i:
2-Phenoxyethyl acrylate
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO2CH2CH2OC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
liquid
contiene
0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor
75-125 ppm hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
P. eboll.
84 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CC(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethylene glycol phenyl ether acrylate (PA) is a monofunctional acrylate.
Applicazioni
Ethylene glycol phenyl ether acrylate (PA) monomer may be used to fabricate polymerization induced grating pattern on photopolymer films.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Fluorescent grating patterns of photopolymer film containing ethylene glycol phenyl ether acrylate.
Oh H, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 8(9), 4616-4620 (2008)