Documenti fondamentali
SYNV105550
Synthware vacuum trap
body O.D. 60 mm, L 300 mm , below joint
Sinonimo/i:
Synthware V105550
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware V105550
Lunghezza
300 mm , below joint
Diam. est. corpo
60 mm
Descrizione generale
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)