Documenti fondamentali
SYNV103029
Synthware vacuum trap
body O.D. 32 mm, L 200 mm , below joint
Sinonimo/i:
Synthware V103029
Scegli un formato
1 EA
CHF 113.00
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 113.00
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware V103029
Lunghezza
200 mm , below joint
Diam. est. corpo
32 mm
Descrizione generale
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)