Documenti fondamentali
Z225347
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, straight, O.D. × H 13 mm × 75 mm
Sinonimo/i:
bubblers
Scegli un formato
1 EA
CHF 77.00
CHF 77.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 77.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 77.00
Check Cart for Availability
D.E. × alt.
13 mm × 75 mm
Diam. est. ingresso
6 mm
Descrizione generale
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)