Documenti fondamentali
SYNB257040
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 185 mm
Sinonimo/i:
Mineral Oil Bubbler, Synthware B257040
Scegli un formato
1 EA
CHF 43.50
CHF 43.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 43.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 43.50
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware B257040
D.E. × alt.
185 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With 10 mm O.D. hose connection.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)