Documenti fondamentali
SYNF191450
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 14/20, top diam. 50 mm
Sinonimo/i:
Synthware F191450, glass powder funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F191450
Diametro sommità
50 mm
Descrizione generale
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)