Documenti fondamentali
BR94915
BRAND® standard ground joint funnel
funnel O.D. 80 mm
Sinonimo/i:
Funnels, Standard ground joint funnels
Scegli un formato
5 EA
CHF 36.10
CHF 36.10
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
CHF 36.10
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 36.10
Check Cart for Availability
Materiali
polypropylene
Giunto
joint ST/NS29/32
Confezionamento
pack of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 94915
Diam. est. imbuto
80 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Half-round body. Stem fits standard ground sockets. Ideal for filling liquids or powders into multi-neck flasks.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)