Documenti fondamentali
SYNF191950
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 19/22, top diam. 50 mm
Sinonimo/i:
Synthware F191950, glass powder funnel
Scegli un formato
1 EA
CHF 39.90
CHF 39.90
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 39.90
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
CHF 39.90
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F191950
Diametro sommità
50 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)