Documenti fondamentali
SYNC254400
Synthware Allihn condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 400 mm, hose size 10 mm
Sinonimo/i:
Synthware C254400, Bulb condenser
Scegli un formato
1 EA
CHF 134.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 134.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C254400
Dimens. tubo
10 mm
Lunghezza camicia
400 mm
Categorie correlate
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)