Documenti fondamentali
SYNC154300
Synthware West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 300 mm
Sinonimo/i:
Synthware C154300, glass West condenser
Scegli un formato
1 EA
CHF 106.00
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 106.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 106.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C154300
Lunghezza camicia
300 mm
Descrizione generale
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)