Documenti fondamentali
SYNC245550
Synthware Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 55/50, jacket L 300 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 145.00
CHF 145.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 145.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 145.00
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Giunto
joint: ST/NS55/50
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C245550
Lunghezza camicia
300 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)